Learn More
Cytiva HiTrap MacroCap SP
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Supplied in packs of 10 x 1 mL
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C to 30°C, 20% Ethanol, 0.2M Sodium Acetate |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Quantità | 10 x 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3