Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ NHS-Activated HP
Codice prodotto. 11708478 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Portata:
20 ml/min.
4 ml/min.
Volume letto:
1 ml
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7 cm
1.6 cm
Dimensione della confezione:
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Portata Volume letto Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11708478 1 x 5 ml 20 ml/min. 5 ml 1.6 cm 5mL
10320075 5 x 1 ml 4 ml/min. 1 ml 0.7 cm 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11708478 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17071701
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Istruzioni complete per uso e ottimizzazione del metodo, oltre a una varietà di connettori per siringa, pompe peristaltiche e sistemi di cromatografia
Facile associazione di leganti contenenti gruppi amminici primari. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ NHS-Activated HP sono preimpaccate con NHS activated Sepharose™ ad alte prestazioni.
Prepacked with NHS-activated Sepharose™ High Performance Media for coupling ligand via primary amines at close to neutral pH
  • Designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system
  • Degree of substitution: 10 μmol NHS/mL medium
  • Delivered in 100% isopropanol to protect the active groups
  • Stable in the pH range 3 to 12, depending upon ligand
  • Average particle size: 34μm
Open in Edit Popup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 x 5 ml
Portata 20 ml/min.
Dimensione particelle 34μ m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido quali AKTA™ o FPLC
Volume letto 5 ml
Product Type NHS-Activated HP Column
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 cm
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia di affinità preparativa, facile associazione di leganti contenenti ammine primarie
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Tipo di legante 10 μM di gruppi NHS/ml di terreno
Materiale Polipropilene
Pressione max 42 psi
Intervallo di pH Da 3 a 12
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 8 °C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap NHS-activated, 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol