Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Phenyl HP
Codice prodotto. 11505035 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume letto:
1 ml
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
16 mm
Portata:
1 ml/min.
5 ml/min.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume letto Diametro (sistema metrico) interno Portata Dimensione della confezione
11505035 5 ml 16 mm 5 ml/min. pezzi 5
10556675 1 ml 7 mm 1 ml/min. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11505035 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17519501
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Colonne preimpaccate per separazioni pratiche e rapide. Le colonne Cytiva Lifescience™ HiTrap™ Phenyl HP sono progettate per l'uso con siringhe, pompe di laboratorio o sistemi cromatografici.
  • Flexible design for use with a syringe, laboratory pump or chromatography system
  • Available in 1mL and 5mL sizes
  • High flowrates and high capacities
  • Easy scale-up achieved by connecting columns in series
  • Maximum flowrates: 4mL/min. for 1mL columns and 20mL/min. for 5mL columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.629 in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Product Type Colonna HiTrap Phenyl HP
Portata 5 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Siringa, pompa singola da laboratorio o sistema cromatografico, purificazione di proteine su scala ridotta e screening di condizioni di legame ed eluizione
Quantità 5 x 5 ml
Altezza (sistema imperiale) 1.181 in.
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Tipo di legante Fenile
Materiale Polipropilene
Tipo di media Phenyl Sepharose HP
Pressione max 5 bar [0.5 MPa] (70 psi)
Dimensione particelle Da 24 a 44 μm
Intervallo di pH Da 3 a 13
Support Type Agarosio reticolato 6%
Requisiti di stoccaggio Da 4° a 30 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Phenyl HP 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol