Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein G HP
Codice prodotto. 10185894 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di legame:
125 mg IgG umane/colonna
125mg IgG umane/colonna
25 mg Human IgG/Column
25mg IgG umane/colonna
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 2
Confezione da 5
Confezioni singole
Packungsgröße:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacità di legame Quantità Packungsgröße
10185894 25mg IgG umane/colonna Confezione da 5 pezzi 5
11778438 125 mg IgG umane/colonna Confezioni singole Pezzo
10319494 25mg IgG umane/colonna Confezione da 2 pezzi 2
11584895 125mg IgG umane/colonna Confezione da 5 pezzi 5
15142856 25 mg Human IgG/Column 1 Pk. 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10185894 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17040401
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Per separazioni rapide e semplici di IgG provenienti da diverse specie e sottoclassi. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP sono preimpaccate con Protein G Sepharose™.
  • Prepacked with Protein G Sepharose High Performance
  • Binding capacity: 25mg human IgG/column
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • For use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Recombinant protein G lacking albumin-binding region
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Pre-packed Columns
Capacità di legame 25mg IgG umane/colonna
Diametro (sistema metrico) interno colonna 0.7 cm
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.27 in.
Portata <4 ml/min.
Volume (sistema metrico) del letto Dimensioni letto: 7 x 25 mm; 5 x 1 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Descrizione HiTrap Protein G HP are prepacked columns for general-purpose preparative purification of monoclonal and polyclonal antibodies from most species including rat.
Tampone di conservazione Etanolo al 20%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità Confezione da 5
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Protein G HP 1 ml
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.