Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein G HP
Codice prodotto. 11584895 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di legame:
125 mg IgG umane/colonna
125mg IgG umane/colonna
25 mg Human IgG/Column
25mg IgG umane/colonna
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 2
Confezione da 5
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità di legame Quantità unitSize
11584895 125mg IgG umane/colonna Confezione da 5 pezzi 5
10185894 25mg IgG umane/colonna Confezione da 5 pezzi 5
11778438 125 mg IgG umane/colonna Confezioni singole Pezzo
10319494 25mg IgG umane/colonna Confezione da 2 pezzi 2
15142856 25 mg Human IgG/Column 1 Pk. 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11584895 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17040503
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Per separazioni rapide e semplici di IgG provenienti da diverse specie e sottoclassi. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP sono preimpaccate con Protein G Sepharose™.
  • Prepacked with Protein G Sepharose High Performance
  • Binding capacity: 25mg human IgG/column
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • For use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Recombinant protein G lacking albumin-binding region
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Pre-packed Columns
Capacità di legame 125mg IgG umane/colonna
Diametro (sistema metrico) interno colonna 1.6 cm
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0,62in.
Portata <20 ml/min.
Volume (sistema metrico) del letto Dimensioni letto: 16 x 25 mm; 5 x 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Descrizione HiTrap Protein G HP are prepacked columns for general-purpose preparative purification of monoclonal and polyclonal antibodies from most species including rat.
Tampone di conservazione Etanolo al 20%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità Confezione da 5
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Protein G HP, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol