Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein G HP
Codice prodotto. 11778438 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di legame:
125 mg IgG umane/colonna
125mg IgG umane/colonna
25 mg Human IgG/Column
25mg IgG umane/colonna
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 2
Confezione da 5
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità di legame Quantità Dimensione della confezione
11778438 125 mg IgG umane/colonna Confezioni singole Pezzo
10185894 25mg IgG umane/colonna Confezione da 5 pezzi 5
10319494 25mg IgG umane/colonna Confezione da 2 pezzi 2
11584895 125mg IgG umane/colonna Confezione da 5 pezzi 5
15142856 25 mg Human IgG/Column 1 Pk. 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11778438 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17040501
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per separazioni rapide e semplici di IgG provenienti da diverse specie e sottoclassi. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP sono preimpaccate con Protein G Sepharose™.
  • Preimpaccate con Protein G Sepharose High Performance
  • Capacità legante: 25 mg IgG umane/colonna
  • Pressione massima: 3 bar
  • Materiale colonna: polipropilene
  • Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
  • Colonne da 1 e 5 ml
Terreni
  • Ligando: Proteina G ricombinante senza legante dell’albumina
  • Matrice: Agarosio reticolato 6%
  • Dimensione media particelle: 34 μm
  • Intervallo operativo stabilità pH: 3 - 9
Colonne da 1 ml
  • Dimensioni letto: 7 x 25 mm
  • Velocità del flusso: <4 ml/min.
Colonne da 5 ml
  • Dimensioni letto: 16 x 25 mm
  • Velocità del flusso: <20 ml/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type HiTrap Protein G HP, 1 x 5 ml
Capacità di legame 125 mg IgG umane/colonna
Diametro (sistema metrico) interno colonna 16 mm
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0,62in.
Portata > 20 ml/min
Volume (sistema metrico) del letto 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Descrizione Le colonne Protein G HP HiTrap sono preimpaccate per la purificazione preparativa generica di anticorpi monoclonali e policlonali provenienti dalla maggior parte delle specie, tra cui il ratto.
Tampone di conservazione Etanolo al 20%
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C
Quantità Confezioni singole
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Protein G HP 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol