Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein G HP
Codice prodotto. 15142856 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità di legame:
125 mg IgG umane/colonna
125mg IgG umane/colonna
25 mg Human IgG/Column
25mg IgG umane/colonna
Quantità:
1 Pk.
Confezione da 2
Confezione da 5
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità di legame Quantità unitSize
15142856 25 mg Human IgG/Column 1 Pk. 1mL
10185894 25mg IgG umane/colonna Confezione da 5 pezzi 5
11778438 125 mg IgG umane/colonna Confezioni singole Pezzo
10319494 25mg IgG umane/colonna Confezione da 2 pezzi 2
11584895 125mg IgG umane/colonna Confezione da 5 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15142856 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29048581
Edge
Per separazioni rapide e semplici di IgG provenienti da diverse specie e sottoclassi. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP sono preimpaccate con Protein G Sepharose™.
  • Prepacked with Protein G Sepharose High Performance
  • Binding capacity: 25mg human IgG/column
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • For use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Recombinant protein G lacking albumin-binding region
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Pre-packed Columns
Capacità di legame 25 mg Human IgG/Column
Diametro (sistema metrico) interno colonna 7 mm
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.27 in.
Portata <4 mL/min.
Volume (sistema metrico) del letto 1 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Descrizione HiTrap Protein G HP are prepacked columns for general-purpose preparative purification of monoclonal and polyclonal antibodies from most species including rat.
Tampone di conservazione Etanolo al 20%
Content And Storage 4°C to 30°C
Quantità 1 Pk.