Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Q Sepharose XL IEX
Codice prodotto. 11555025 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 ml
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11555025
Marca: Cytiva 17515901
Optimized for fast, convenient small-scale protein capture
  • Designed for use wtih a syringe, peristaltic pump or chromatography system
  • For group separations, concentrations and sample cleanup
  • Convenient and affordable for fast, easy separations either alone or connected in series
  • High binding capacities with high flowrates
  • Media consists of long chains of dextran coupled to a robust, 6% highly cross-linked agarose matrix
  • Dextran chains increase the exposure of charged groups for high loading capacities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap Q XL
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata <20 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C, etanolo 20%
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 5 ml
Quantità 5 x 5 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Q XL 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol