Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Streptavidin HP
Product Code. 10196464 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 ml
Unit Size:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10196464 5 x 1 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10196464 Supplier Cytiva Supplier No. 17511201
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes
Complete instructions for use and method optimization, plus a variety of connectors for syringe, peristaltic pump, and chromatography systems
Use for fast and easy preparative purifications either alone or connected in series. HiTrap™ Streptavidin HP Column are convenient and reliable prepacked columns.
Prepacked with Streptavidin Sepharose™ High Performance Medium, which exploits the strong interactions of biotin and streptavidin, as well as the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin
  • Designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system
  • Binding capacity of Streptavidin: >300nmol biotin/mL medium; 6mg biotinylated BSA/mL medium
  • Stable (long-term) in the pH range 2-10.5
  • Average particle size: 34μm
Order Info
Sold in packs of 5 x 1mL columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantità 5 x 1 ml
Portata <4 ml/min.
Dimensione particelle 34μ m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido quali AKTA™ o FPLC
Volume letto 1 ml
Product Type Sephacryl HR Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.7 cm
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione, isolamento o rimozione di sostanze biotinilate, quali le proteine con tag di biotina
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Materiale Polipropilene
Pressione max 42 psi
Intervallo di pH Da 4 a 9 (lungo termine), da 2 a 10.5 (breve termine)
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Tipo di campione Proteine biotinalate e biomolecole
Content And Storage Da 4° a 8 °C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Streptavidin 1 ml
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol