Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ TALON™ grezzo
Codice prodotto. 12034118 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12034118 5 x 5 ml pezzi 5
11618893 5 x 1 ml pezzi 5
15147946 1 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12034118 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28953767
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC). Le colonne preimpaccate grezze Cytiva Lifescience™ HiTrap™ TALON™ offrono un terreno a base di cobalto che consente la purificazione delle proteine in condizioni native o denaturanti.
Cobalt-based IMAC medium offering different selectivity compared to nickel-charged media. Allows protein purification under native or denaturing conditions and can be used with prokaryotic and eukaryotic expression systems.
  • Prepacked with cobalt-based chromatography media
  • Binding capacity approximately 7mg MBP
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with commonly used buffers and easily regenerated with 0.5 M NaOH
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: TALON™ Superflow Cobalt-IMAC
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 60 to 160μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Column I.D.: 7mm
  • Flow velocity: 1 to 4mL/min.
5mL columns
  • Column I.D.: 16
  • Flow velocity: 5 to 20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per la purificazione di proteine ricombinanti con tag di istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC), compatibili con i tamponi comuni e facilmente rigenerate con NaOH 0.5M
Requisiti di stoccaggio Da 4 a 8 °C
Capacità di legame Fino a 20 mg di proteina 1 con tag di istidina
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Product Type Colonna preimpaccata HiTrap Talon™ grezzo
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 cm
Portata da 1 a 4 ml/min
Dimensione particelle Da 60 a 160 μm
Materiale Polipropilene
Pressione max 3 bar
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH Da 3 a 12
Tampone di conservazione Etanolo 20%
Tipo di legante Talon Superflow Cobalt-IMAC
Quantità confezione 5 x 5 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap TALON crude, 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, cobalt