Learn More
Thermo Scientific™ HIV Integrase Protein Inhibitor (1)
213.00€ - 344.00€
Specifica
Descrizione White to off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
CAS 172546-75-7
Formula molecolare C46H55N11O7S
Peso formulazione 906.07
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15487649
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J66338.#0
5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15497649
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J66338.MA
10 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
White to off-white
172546-75-7
906.07
HIV Integrase Protein Inhibitor
-30°C to -10°C
C46H55N11O7S
His-Cys-Lys-Phe-Trp-Trp;
Solid