Learn More
HJ 683-2014 Aldehyde/Ketone-DNPH Mixture 622 3 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.2 mL
Dimensione della confezione:
1.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30326393 1.2 mL 1.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326393 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000622AL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 958-60-1, 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1157-84-2, 1527-98-6
Quantità 1.2 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Acetonitrile