Learn More
HJ 713, HJ 714-2014, HJ 735, HJ 736-2015 VOC Mixture 116 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| CAS | 3017-95-6, 460-00-4, 462-06-6 |
| Quantità | 1 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Methanol |