Learn More
HJ 716-2014 VOC Mixture 491 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nitrobenzene D5∣Quintozene |
| CAS | 4165-60-0, 82-68-8 |
| Solvente o matrice | Methanol |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL |