Learn More
HJ 827-2017 Carbamate Pesticides Internal Standards Mixture 177 25-100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30320872 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320872 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000177AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3
CAS 362049-56-7, 1007459-98-4, 1581694-94-1, 1398109-07-3
Nomi componenti o analita Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Methiocarb D3 (N-methyl D3) 25 μg/mL∣Carbaryl-d7 100 μg/mL∣Carbofuran-d3 100 μg/mL∣Methomyl D3 100 μg/mL