Learn More
HJ 894-2017 C7 to C40 n-Alkanes Mixture 159 1000 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309561 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309561 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000159HE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice n-Hexane