Learn More
HJ 902-2017, HJ 903-2017 PCB Mixture 160 100 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30322848 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322848 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000160IO
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 32598-13-3, 37680-73-2, 32598-14-4, 74472-37-0, 31508-00-6, 65510-44-3
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Isooctane