Learn More
HJ 961-2018, HJ 1026-2019 Internal Standards Mixture 498 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320288 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320288 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000498ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 362049-56-7, 1398109-07-3
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Methanol