Learn More
HJ 976-2018 9 Benzenes 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| CAS | 71-43-2, 100-41-4, 98-82-8, 108-38-3, 95-47-6, 103-65-1 |
| Quantità | 1 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Methanol |