Learn More
HLA-DR Mouse, PE, Clone: L243, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
124.00€ - 1260.00€
Specifica
Antigene | HLA-DR |
---|---|
Clone | L243 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15942578
|
EnquireBio
QAB86-PE-25TESTS |
25 Tests |
124.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932578
|
EnquireBio
QAB86-PE-100TESTS |
100 Tests |
288.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952578
|
EnquireBio
QAB86-PE-500TESTS |
500 Tests |
1260.00€
500 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HLA-DR | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3122 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
L243 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_061984 | |
HLA-DRA | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |