missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA G Antibody (HLAG/8393R), Novus Biologicals™

Codice prodotto. p-200004585 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18682165 20 μg 20µg
18663774 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18682165 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32048320ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

HLA G Monoclonal antibody specifically detects HLA G in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene HLA G
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone HLAG/8393R
Concentrazione 0.2 mg/ml
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene b2 microglobulin, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G, HLA class I molecule, HLA G antigen, HLA-6.0, HLAG, HLA-G, HLA-G histocompatibility antigen, class I, G, major histocompatibility complex, class I, G, MHC class I antigen G, MHC class Ib antigen, MHC-G, mutant MHC class I antigen, mutant MHC class Ib antigen, sHLA-G, Soluble HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Purified His-tagged HLA G protein.
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 20 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Developmental Biology, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3135
Target Species Human
Content And Storage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.