Learn More
Epredia™ HM 325 Rotary Microtome
Codice prodotto. 15340735 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
E Blade Holder
ER Blade Holder
N/A
Dimensione della confezione:
1 confezione
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
15340735 E Blade Holder 1 confezione
12052999 N/A Pezzo
15348501 ER Blade Holder Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15340735 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 902100A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14240.00€
    12049.12€ / 1 confezioni
    Risparmia 2190.88€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cut high-quality paraffin sections without a power supply with the robust Epredia™ HM 325 Rotary Microtome.
  • One-handed zero orientation head
  • Quick-trim button
  • Section counter
  • Guide-rail guidance for the knife holder
  • Large, easy-to-clean waste tray extends below the blade holder
Ordering Information:
  • Blade holder/Knife holder must be ordered separately unless purchased as a package.
Includes:
  • Standard tools
  • Brushed aluminum cover plate (additional customized cover plates available)
  • Dust cover
  • Instruction manual
  • 902100A also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier E (705800)
  • 902100ER also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HM 325 Rotary Microtome E Package
Product Type Rotary Microtome
Include E Blade Holder
Profondità (sistema imperiale) 19 in.
Profondità (sistema metrico) 49 cm
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema metrico) 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 42 cm
Peso (sistema imperiale) 51 lb.
Peso (sistema metrico) 23 kg