Learn More
Epredia™ HM 325 Rotary Microtome
Codice prodotto. 15348501 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
E Blade Holder
ER Blade Holder
N/A
Dimensione della confezione:
1 confezione
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
15348501 ER Blade Holder Pezzo
15340735 E Blade Holder 1 confezione
12052999 N/A Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15348501 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 902100ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14320.00€
    12101.61€ / pezzi 1
    Risparmia 2218.39€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Cut high-quality paraffin sections without a power supply with the robust Epredia™ HM 325 Rotary Microtome.
  • One-handed zero orientation head
  • Quick-trim button
  • Section counter
  • Guide-rail guidance for the knife holder
  • Large, easy-to-clean waste tray extends below the blade holder
Ordering Information:
  • Blade holder/Knife holder must be ordered separately unless purchased as a package.
Includes:
  • Standard tools
  • Brushed aluminum cover plate (additional customized cover plates available)
  • Dust cover
  • Instruction manual
  • 902100A also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier E (705800)
  • 902100ER also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HM 325 Rotary Microtome ER Package
Product Type Rotary Microtome
Include ER Blade Holder
Profondità (sistema imperiale) 19 in.
Profondità (sistema metrico) 49 cm
Altezza (sistema imperiale) 11 in.
Altezza (sistema metrico) 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 42 cm
Peso (sistema imperiale) 51 lb.
Peso (sistema metrico) 23 kg