Learn More
Stuart™ HM Series Heating Mantles
Codice prodotto. 12940161
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
500 mL
1000 mL
Dimensioni interne (L x P x A):
150 x 175 x 175mm
170 x 220 x 220mm
220 x 220 x 170mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) Dimensione della confezione
12940161 1000 mL 220 x 220 x 170mm Pezzo
12930161 500 mL 170 x 220 x 220mm Pezzo
12900161 50 mL 150 x 175 x 175mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12940161 Fornitore Stuart™ N. del fornitore 8008112
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The HM series are a range of controlled heating mantles, available in a range of sizes to accomodate round bottom flasks from 50 to 1000 mL, constructed with a robust aluminum casing, making them tough and easy to clean.
  • Controlled up to 450°C
  • Range of sizes available
  • Integrated clamp rod fitting to enable secure fitting of a standard clamp rod
  • Non-slip feet are also fitted as standard
  • For added safety, all units feature an emergency cut out which will automatically trigger in the event of a spillage
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Profondità (sistema metrico) 220 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 220 x 220 x 170mm
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz, 380w
Modello HM1000C
Materiale Aluminum
Forma Round
Wattage 380w
Larghezza (sistema metrico) 220mm
Product Type Manto riscaldante
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Da utilizzare con (applicazione) Emergency cut out which will automatically trigger in the event of a spillage
Frequenza 50/60 Hz