missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMCN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

121.38€ - 325.38€

Specifica

Antigene HMCN1
Concentrazione 0.71 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16898684
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18837-1-AP-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16888684
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
18837-1-AP-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

This antibody raised against a synthesized peptide corresponding to 960-916 amino acids of human HMCN1 can recognize all three isoforms of HMCN1.

Hemicentin-1 (HMCN1), also known as fibulin-6 (FIBL-6), is an extracellular protein of the immunoglobulin superfamily. HMCN1 consists of a von Willebrand A domain, tandem immunoglobulin modules, tandem EGF modules, and a fibulin carboxy-terminal module. Mutations of HMCN1 gene may be associated with age-related macular degeneration. Three alternative transcripts encoding different HMCN1 isoforms have been described.
Specifica

Specifica

HMCN1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
D3YXG0, Q96RW7
289094, 545370, 83872
Peptide
Primary
-20°C
HMCN1
0.71 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ARMD1, FBLN6, FIBL 6, FIBL6, Fibulin 6, hemicentin 1, HMCN1
Hmcn1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications