Learn More
HMG20A Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18604412 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604412 100 μg 100µL
18613035 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18604412 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297735100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
HMG20A Polyclonal specifically detects HMG20A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene HMG20A
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulazione PBS (pH 7.0)
Alias gene FLJ10739, high-mobility group 20A, HMG box domain containing 1, HMG box-containing protein 20A, HMG domain-containing protein 1, HMGX1HMG domain-containing protein HMGX1, HMGXB1high mobility group protein 20A
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HMG20A fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Chromatin Research, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10363
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus