Descrizione
HMGB1/HMG-1 Polyclonal specifically detects HMGB1/HMG-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigene | HMGB1/HMG-1 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL, ELISA, Immunohistochemistry 1-2 ug/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulazione | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias gene | Amphoterin, high mobility group box 1, High mobility group protein 1, high mobility group protein B1, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 1, high-mobility group box 1, HMG-1, HMG1DKFZp686A04236, HMG3, SBP-1, Sulfoglucuronyl carbohydrate binding protein |
| Simboli geni | HMGB1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?