missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress HOE 32020

Codice prodotto. 16479257
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16479257 5 mg 5mg
16436856 100 mg 100mg
16422787 50 mg -
16406708 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16479257 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15629
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress HOE 32020 is a Hoechst stain, which is a blue fluorescent dyes used to stain DNA.

Specifica

Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 69 mg/mL (155.78 mM)
Peso molecolare 442.94 g/mol
CAS 23554-99-6
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.