Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258
Codice prodotto. 16432717
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16432717 50 mg 50mg
16416806 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16432717 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15558
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Hoechst 33258 is a fluorescent dye that emits blue fluorescence when bound to dsDNA.
Specifica
Content And Storage -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (98.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Peso molecolare 424.5 g/mol
CAS 23491-44-3
Sinonimo bisBenzimide H 33258 ∣ H 33258