Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2
Codice prodotto. 16486846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16486846 100 mg 100mg
16472777 50 mg 50mg
16456698 10 mg 10mg
16429257 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16486846 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15624
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2 are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Peso molecolare 422.52 g/mol
CAS 23491-54-5