missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 3
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantità | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : 3.57 mg/mL (8.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
| Peso molecolare | 422.52 g/mol |
| CAS | 23554-98-5 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?