Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride
Codice prodotto. 16442717
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16442717 50 mg 50mg
16426806 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16442717 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15558A50mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride is a fluorescent dyes, which can be used as a cell dye for DNA.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : ≥ 72.85 mg/mL (136.45 mM)
Peso molecolare 533.88 g/mol
CAS 23491-45-4
Sinonimo bisBenzimide H 33258 trihydrochloride ∣ H 33258 trihydrochloride