Learn More
R&D Systems™ Hoechst 33342
Codice prodotto. 30002028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Förpackningsstorlek
30002028 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30002028 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 5117/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    118.65€ / 50mg
    Risparmia 7.35€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Fluorescent dye for staining DNA
Cell permeable fluorescent DNA stain; binds minor groove of AT-rich regions. Used to quantify DNA in viable cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico Hoechst 33342
CAS 875756-97-1
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C27H31Cl3N6O
Peso formulazione 561.93
Forma fisica Solid
Colore Yellow
Purezza >98%
Peso molecolare 561.94
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.