Learn More
R&D Systems™ Hoechst 33342
Descrizione
Cell permeable fluorescent DNA stain; binds minor groove of AT-rich regions. Used to quantify DNA in viable cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hoechst 33342 |
| CAS | 875756-97-1 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C27H31Cl3N6O |
| Peso formulazione | 561.93 |
| Forma fisica | Solid |
| Colore | Yellow |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 561.94 |