Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride
Codice prodotto. 16462717
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462717 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462717 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15559A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride is a membrane permeant blue fluorescent DNA stain.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 46 mg/mL (81.86 mM) ∣ H2O : ≥ 5.6 mg/mL (9.97 mM)
Peso molecolare 561.93 g/mol
CAS 875756-97-1
Sinonimo bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ∣ HOE 33342 trihydrochloride