Learn More
Hoefer™ Blot Module for MiniVE Mini Vertical Electrophoresis Unit
Descrizione
Includes
Blot module, Three 0.25 in. (6 mm) thick Dacron™ sponges, 25 Sheets of blotter paper
- MiniVE accommodates up to two blot modules simultaneously
- Four gels can be transferred in 45 min. with only 300mL buffer
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Sostegni dispositivo | 10 x 10.5 cm or 10 x 8 cm Precast Gel |
| Tipo | Blot Module |
| Intervallo di umidità | Up to 80% |
| Include | Blot module, 25 sheets blotter Paper, four 6mm thick Dacron™ sponge |
| Temperatura massima (sistema imperiale) | 113°F |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 45°C |
| Volume (sistema imperiale) tampone | 10.14 oz. |
| Volume (sistema metrico) tampone | 300 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 4.13 or 3.14 in. |
| Vedi altri risultati |