Learn More
Hoefer™ Blotting Paper
Codice prodotto. 10331575
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
14 cm
14.5 cm
21 cm
Larghezza (sistema metrico):
10.5 cm
16 cm
21.5 cm
25 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TE22 Mini Tank or MiniVE Module
Unità di blotting con serbatoio TE42 o TE62
Unità di blotting semi-secco TE70 o TE77
Unità di blotting semi-secco TE77
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 10331575
Marca: Hoefer™ TE46
Fogli di cellulosa pretagliati per praticità
  • For Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 21.5 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità di blotting con serbatoio TE42 o TE62
Formato Foglio
Materiale Cellulosa