Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. 12019847
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Reference
1 preparativo, 1 di riferimento
10
15
18
5
9
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.1 cm
0.15 cm
0.15 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
120μL/ mm
13 μl/mm
19.5 μl/mm
2.2 μl/mm
2.9 μl/mm
4.4 μl/mm
4.8 μ l/mm
5.8 μl/mm
51 μl/mm
68 μl/mm
7.2 μl/mm
9.8 μl/mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Spessore (sistema metrico) Volume (sistema metrico) pozzetto unitSize
12019847 9 0.1 cm 5.8 μl/mm Pezzo
10289444 18 0.1 cm 2.9 μl/mm Pezzo
10041742 18 0.1 cm 2.9 μl/mm Pezzo
12004657 1 Prep, 1 Reference 0.15 cm 120μL/ mm Pezzo
12904830 15 0.07 cm 2.2 μl/mm Pezzo
11549663 15 0.07 cm 2.2 μl/mm Pezzo
12059807 1 preparativo, 1 di riferimento 0.07 cm 51 μl/mm Pezzo
12004797 5 0.07 cm 9.8 μl/mm Pezzo
12084847 10 0.07 cm 9.8 μl/mm Pezzo
11569663 15 0.15 cm 4.4 μl/mm Pezzo
12079857 15 0.1 cm 2.9 μl/mm Pezzo
12074697 10 0.15 cm 7.2 μl/mm Pezzo
12054797 5 0.15 cm 19.5 μl/mm Pezzo
12094797 10 0.1 cm 4.8 μ l/mm Pezzo
12044797 5 0.1 cm 13 μl/mm Pezzo
12044737 1 preparativo, 1 di riferimento 0.1 cm 68 μl/mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 12019847 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE211A91.0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Tipo leggero
  • Praticamente infrangibile
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™
Tipo Pettine
Materiale PTFE
N. di pozzetti 9
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.1 cm
Volume (sistema metrico) pozzetto 5.8 μl/mm
Larghezza (sistema metrico) 0.58 cm
Profondità (sistema imperiale) 0.51 in.
Profondità (sistema metrico) 1.3 cm