Learn More
Hoefer™ Combs for SE 250, SE 260, or miniVE Vertical Electrophoresis Units
Descrizione
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
- Tipo leggero
- Praticamente infrangibile
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroforesi verticale SE 250, SE 260, MiniVE™ |
| Tipo | Pettine |
| Materiale | PTFE |
| N. di pozzetti | 10 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.15 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 7.2 μl/mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.48 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.51 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 1.3 cm |