Learn More
- Home
- Products
- Gel Electrophoresis Equipment and Supplies
- Gel Electrophoresis Equipment
- Electrophoresis System Accessories and Replacement Parts
- Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. 12079807
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Comb
Pettine
Standard Comb
N. di pozzetti:
1 Prep, 2 Reference
1 preparativo, 1 di riferimento
1 preparativo, 2 di riferimento
10
12
15
20
28
N/A
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
0.15 cm
0.1 cm
N/A
Volume (sistema metrico) pozzetto:
11.5 μl/mm
112 μl/mm
12.4 μl/mm
120 μl/mm
171μL/ mm
183 μl/mm
2.1 μl/mm
2.7μL/ mm
3.1μL/ mm
4.1μL/ mm
4.1 μl/mm
4.3 μl/mm
5.7 μl/mm
5.8 μl/mm
6.2 μl/mm
7.7μL/ mm
8.3 μl/mm
8.6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
N/A
Dimensione della confezione:
Pezzo
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Tipo | N. di pozzetti | Spessore (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) pozzetto | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12079807 | Pettine | 28 | 0.15 cm | 4.1 μl/mm | Pezzo |
| 11579713 | Pettine | 12 | 0.1 cm | 7.7μL/ mm | Pezzo |
| 12084867 | Comb | 1 Prep, 2 Reference | 0.15 cm | 171μL/ mm | Pezzo |
| 12014707 | Pettine | 1 preparativo, 2 di riferimento | 0.07 cm | 85 μl/mm | Pezzo |
| 12074807 | Pettine | 1 preparativo, 2 di riferimento | 0.1 cm | 112 μl/mm | Pezzo |
| 12004877 | Standard Comb | 20 | 0.07 cm | 3.1μL/ mm | Pezzo |
| 10192982 | Pettine | 15 | 0.15 cm | 8.6 μl/mm | Pezzo |
| 12069807 | Pettine | 20 | 0.15 cm | 6.2 μl/mm | Pezzo |
| 10660036 | Pettine | 20 | 0.15 cm | 6.2 μl/mm | Pezzo |
| 12054647 | Pettine | 15 | 0.07 cm | 4.3 μl/mm | Pezzo |
| 12074717 | Pettine | 10 | 0.07 cm | 6.2 μl/mm | Pezzo |
| 11955348 | Pettine | 12 | 0.15 cm | 11.5 μl/mm | Pezzo |
| 11945348 | Pettine | 12 | 0.07 cm | 5.8 μl/mm | Pezzo |
| 10341135 | Pettine | 10 | 0.15 cm | 12.4 μl/mm | Pezzo |
| 12064757 | Pettine | 10 | 0.15 cm | 12.4 μl/mm | Pezzo |
| 12089857 | Pettine | N/A | N/A | N/A | Pezzo |
| 10783847 | Pettine | N/A | N/A | N/A | Pezzo |
| 12069817 | Pettine | 1 preparativo, 1 di riferimento | 0.07 cm | 90 μl/mm | Pezzo |
| 12014747 | Pettine | 1 preparativo, 1 di riferimento | 0.15 cm | 183 μl/mm | Pezzo |
| 11569723 | Comb | 28 | 0.1 cm | 2.7μL/ mm | Pezzo |
| 12014807 | Pettine | 1 preparativo, 1 di riferimento | 0.1 cm | 120 μl/mm | Pezzo |
| 12074757 | Pettine | 28 | 0.07 cm | 2.1 μl/mm | Pezzo |
| 11539723 | Comb | 20 | 0.1 cm | 4.1μL/ mm | Pezzo |
| 12054867 | Pettine | 15 | 0.1 cm | 5.7 μl/mm | Pezzo |
| 10142892 | Pettine | 10 | 0.1 cm | 8.3 μl/mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
12079807
Fornitore
Hoefer™
N. del fornitore
SE511281.5
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
106.00€
89.97€ / pezzi 1
Risparmia 16.03€
15% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Leggeri
- Praticamente indistruttibili
- Fissati di serie a una base standard che crea profondità pozzetto massime di 25 mm, ad eccezione dei pettini preparativi a 28 pozzetti che creano profondità di 15 mm
- Base pettine regolabile (disponibile separatamente, di seguito) che trasforma pettini profondi 25 mm in pettini profondi 10 o 15 mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroforesi verticale serie SE 600, SE 400 |
| Tipo | Pettine |
| Materiale | PTFE |
| N. di pozzetti | 28 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.15 cm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 4.1 μl/mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.27 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 2.5 cm |