Learn More
- Home
- Products
- Gel Electrophoresis Equipment and Supplies
- Gel Electrophoresis Equipment
- Electrophoresis System Accessories and Replacement Parts
- Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Codice prodotto. 12089857
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Comb
Pettine
Standard Comb
N. di pozzetti:
1 Prep, 2 Reference
1 preparativo, 1 di riferimento
1 preparativo, 2 di riferimento
10
12
15
20
28
N/A
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
0.15 cm
0.1 cm
N/A
Volume (sistema metrico) pozzetto:
11.5 μl/mm
112 μl/mm
12.4 μl/mm
120 μl/mm
171μL/ mm
183 μl/mm
2.1 μl/mm
2.7μL/ mm
3.1μL/ mm
4.1μL/ mm
4.1 μl/mm
4.3 μl/mm
5.7 μl/mm
5.8 μl/mm
6.2 μl/mm
7.7μL/ mm
8.3 μl/mm
8.6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
N/A
Dimensione della confezione:
Pezzo
25 product options available for selection
| Codice prodotto. | Tipo | N. di pozzetti | Spessore (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) pozzetto | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12089857 | Pettine | N/A | N/A | N/A | Pezzo |
| 11579713 | Pettine | 12 | 0.1 cm | 7.7μL/ mm | Pezzo |
| 12084867 | Comb | 1 Prep, 2 Reference | 0.15 cm | 171μL/ mm | Pezzo |
| 12014707 | Pettine | 1 preparativo, 2 di riferimento | 0.07 cm | 85 μl/mm | Pezzo |
| 12074807 | Pettine | 1 preparativo, 2 di riferimento | 0.1 cm | 112 μl/mm | Pezzo |
| 12004877 | Standard Comb | 20 | 0.07 cm | 3.1μL/ mm | Pezzo |
| 10192982 | Pettine | 15 | 0.15 cm | 8.6 μl/mm | Pezzo |
| 12069807 | Pettine | 20 | 0.15 cm | 6.2 μl/mm | Pezzo |
| 10660036 | Pettine | 20 | 0.15 cm | 6.2 μl/mm | Pezzo |
| 12054647 | Pettine | 15 | 0.07 cm | 4.3 μl/mm | Pezzo |
| 12074717 | Pettine | 10 | 0.07 cm | 6.2 μl/mm | Pezzo |
| 11955348 | Pettine | 12 | 0.15 cm | 11.5 μl/mm | Pezzo |
| 11945348 | Pettine | 12 | 0.07 cm | 5.8 μl/mm | Pezzo |
| 10341135 | Pettine | 10 | 0.15 cm | 12.4 μl/mm | Pezzo |
| 12064757 | Pettine | 10 | 0.15 cm | 12.4 μl/mm | Pezzo |
| 10783847 | Pettine | N/A | N/A | N/A | Pezzo |
| 12069817 | Pettine | 1 preparativo, 1 di riferimento | 0.07 cm | 90 μl/mm | Pezzo |
| 12014747 | Pettine | 1 preparativo, 1 di riferimento | 0.15 cm | 183 μl/mm | Pezzo |
| 11569723 | Comb | 28 | 0.1 cm | 2.7μL/ mm | Pezzo |
| 12014807 | Pettine | 1 preparativo, 1 di riferimento | 0.1 cm | 120 μl/mm | Pezzo |
| 12074757 | Pettine | 28 | 0.07 cm | 2.1 μl/mm | Pezzo |
| 12079807 | Pettine | 28 | 0.15 cm | 4.1 μl/mm | Pezzo |
| 11539723 | Comb | 20 | 0.1 cm | 4.1μL/ mm | Pezzo |
| 12054867 | Pettine | 15 | 0.1 cm | 5.7 μl/mm | Pezzo |
| 10142892 | Pettine | 10 | 0.1 cm | 8.3 μl/mm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
12089857
Lieferant
Hoefer™
Lieferanten-Nr.
SE511BKA
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
48.20€
41.29€ / pezzi 1
Risparmia 6.91€
14% Sconto
Spedizione stimata: 15-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leggeri
- Praticamente indistruttibili
- Fissati di serie a una base standard che crea profondità pozzetto massime di 25 mm, ad eccezione dei pettini preparativi a 28 pozzetti che creano profondità di 15 mm
- Base pettine regolabile (disponibile separatamente, di seguito) che trasforma pettini profondi 25 mm in pettini profondi 10 o 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroforesi verticale serie SE 600, SE 400 |
| Tipo | Pettine |
| Materiale | PTFE |
| N. di pozzetti | N/A |
| Spessore (sistema metrico) | N/A |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | N/A |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 2.5 cm |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?