Learn More
Hoefer™ Combs for SUB25 Maxi-Plus Submarine Gel Electrophoresis Unit
For use with SUB25 and SUB25C Units
Marca:  Hoefer™ SUB25-C1.5-52MC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12685786
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Either 26 or 52 Wells
  • 1, 1.5 and 2 mm Thickness
  • 3 or 7 mm Well Width
  • Min. 13, max. 60 μL Sample Volume
Specifica
Specifica
52 sample throughput (multi-channel pipette compatible)
0.05 in.
0.0006 oz.
9.84 in.
SUB25 Maxi-Plus Unit
1.5 mm
20 μL