Learn More
Hoefer™ GD 2000 Vacuum Gel Dryer Accessories: Screen
Codice prodotto. 11589633
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GD 2000 Vacuum Gel Dryer System, SE 1140, SE 1150, SE 1160 and SE 1175 Gel Dryers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11589633 GD 2000 Vacuum Gel Dryer System, SE 1140, SE 1150, SE 1160 and SE 1175 Gel Dryers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11589633 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE1146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    129.77€ / pezzi 1
    Risparmia 9.23€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 27-01-2027
Dries acrylamide and agarose gels rapidly, evenly and safely.
  • Stainless Steel
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) GD 2000 Vacuum Gel Dryer System, SE 1140, SE 1150, SE 1160 and SE 1175 Gel Dryers
Tipo Screen
Materiale Stainless Steel