Learn More
Hoefer™ HE 33 Mini Submarine Electrophoresis Unit
Codice prodotto. 11589533 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Modello:
Hoefer HE 33 Basic
Hoefer HE 33 Complete
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11589533
Marca: Hoefer™ HE3381.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Camera tampone, coperchio con cavi, vassoio per colata gel UV-trasparente, vassoio per colata gel, 4 guarnizioni in espanso, livella a bolla. Il sistema completo (03-500-130) include anche un pettine da 1.5°mm di spessore e 8 pozzetti e una base pettine.
Designed for very fast separations of DNA restriction fragments in agarose gels
  • La base trasparente sagomata agisce come un dissipatore di calore—è sufficiente riempire la base con refrigerante e sigillare
  • Il raffreddamento dell'unità prima dell'azionamento consente di applicare tensioni maggiori senza generare distorsioni di banda o danni al gel e all'unità
  • La colata non richiede applicazione di pellicola
  • Blocchi di sicurezza elettrici nel coperchio
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Gel Size Mini
Corrente max 500 mA
Tipo Mini unità di elettroforesi orizzontale con agarosio
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Gruppo camera tampone, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, vassoio operativo, vassoio di preparazione, guarnizioni in schiuma, livella a bolla, spessore 1.5 mm, pettine per 8 pozzetti, dorso pettine
Modello Hoefer HE 33 Complete
Dimensione campione Fino a 32
Temperatura massima (sistema imperiale) 122 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 50 °C
Volume (sistema imperiale) tampone 8.4 once
Volume (sistema metrico) tampone 250 ml
Dimensioni (L x P x A) 9.4 x 5.1 x 2.8 in. (24 x 13 x 7 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 2.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Altezza (sistema metrico) 7 cm
Tensione 500 V
Wattage 15 W
Amperaggio 500 mA
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado