Learn More
Hoefer™ HE 99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Codice prodotto. 11519573
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
HE 99X Max Basic
HE 99X Max Complete
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello unitSize
11519573 HE 99X Max Basic Pezzo
12004817 HE 99X Max Complete Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11519573 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore HE99X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00€
    541.15€ / pezzi 1
    Risparmia 15.85€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Camera tampone con elettrodi e piedini di livellamento, coperchio di sicurezza con cavi, livella a bolla. Il sistema completo (03-500-121) include anche 15 x vassoi per colata gel da 20°cm e vassoio per colata UV-trasparente; pettine da 1.5°mm di spessore e 15 pozzetti; base pettine regolabile per il controllo della profondità dei pozzetti dei campioni
Offers no-mess gel casting without tape or dams
  • L'unità è compatibile con gel di diversa lunghezza, per la massima risoluzione dei frammenti di DNA
  • È possibile utilizzare inoltre ponti per agarosio, in modo da poter far correre i gel con metodi non sottomarini
  • Design robusto, per affidabilità e sicurezza
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Tipo Unità di elettroforesi orizzontale con agarosio
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Buffer chamber assembly, safety lid with high voltage Leads, Foam gaskets, bubble level
Modello HE 99X Max Basic
Dimensione campione 60
Temperatura massima (sistema imperiale) 113 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Volume (sistema imperiale) tampone 40.5 once
Volume (sistema metrico) tampone 1200 ml
Dimensioni (L x P x A) 14.1 x 7.1 x 5.5 in. (36 x 18.2 x 14 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 14.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 5.9, 3.9 or 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 15, 10 o 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 18.2 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 15 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 14 cm
Tensione 200 V
Wattage 20 W
Amperaggio 100 mA