Learn More
Hoefer™ HE 99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Codice prodotto. 12004817
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
HE 99X Max Basic
HE 99X Max Complete
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
12004817 HE 99X Max Complete Pezzo
11519573 HE 99X Max Basic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12004817 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore HE99X151.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    703.49€ / pezzi 1
    Risparmia 18.51€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Includes
Camera tampone con elettrodi e piedini di livellamento, coperchio di sicurezza con cavi, livella a bolla. Il sistema completo (03-500-121) include anche 15 x vassoi per colata gel da 20°cm e vassoio per colata UV-trasparente; pettine da 1.5°mm di spessore e 15 pozzetti; base pettine regolabile per il controllo della profondità dei pozzetti dei campioni
Offers no-mess gel casting without tape or dams
  • L'unità è compatibile con gel di diversa lunghezza, per la massima risoluzione dei frammenti di DNA
  • È possibile utilizzare inoltre ponti per agarosio, in modo da poter far correre i gel con metodi non sottomarini
  • Design robusto, per affidabilità e sicurezza
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Tipo Unità di elettroforesi orizzontale con agarosio
Intervallo di umidità Fino a 80%
Include Gruppo camera tampone, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, vassoio operativo di 15 x 20 cm, vassoio di preparazione di 15 x 20 cm, guarnizioni in schiuma, livella a bolla, spessore 1.5 mm, pettine per 15 pozzetti, dorso pettine
Modello HE 99X Max Complete
Dimensione campione 60
Temperatura massima (sistema imperiale) 113 °F
Temperatura massima (sistema metrico) 45 °C
Volume (sistema imperiale) tampone 40.5 once
Volume (sistema metrico) tampone 1200 ml
Dimensioni (L x P x A) 14.1 x 7.1 x 5.5 in. (36 x 18.2 x 14 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 14.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 5.9, 3.9 or 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 15, 10 o 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 18.2 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 15 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 14 cm
Tensione 200 V
Wattage 20 W
Amperaggio 100 mA