Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini Vertical Electrophoresis Systems
Codice prodotto. 15192345
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Camera tampone inferiore, camera tampone superiore/nucleo di raffreddamento, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, base per casting con set di guarnizioni ermetiche, gruppi di morsetti per casting, camme, piastre in vetro rettangolari 10 x 8 cm, piastre in allumina graduate 10 x 8 cm, pinze a molla, pettini, 10 pozzetti, distanziatori a T, etichette individuazione pozzetti, sigillo gel
Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, due piastre in allumina graduate da 10 x 8 cm,quattro pinze a molla, sigillo in gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore
Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, quattro pinze a molla, sigillo gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore
Lower buffer chamber, upper buffer chamber/cooling core, safety lid with high voltage leads, casting cradle with sealing gasket set, casting clamp assemblies, cams, glass plates, rectangular, 10 x 8cm, alumina plates, notched, 10 x 8cm, spring clamps, combs, 10-well, T-shape spacers (0.15 cm), well locating decals, gel seal
Unit, 1 mm Accessories
Unit, 1.5 mm Accessories
Altezza (sistema metrico):
16 cm
18 cm
18 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel:
8 cm
8/10.5 cm
8/10.5 cm
8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) gel Dimensione della confezione
15192345 Unit, 1.5 mm Accessories 18 cm 8 cm Pezzo
11925358 Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, due piastre in allumina graduate da 10 x 8 cm,quattro pinze a molla, sigillo in gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore 16 cm 8 cm Pezzo
11935358 Camera tampone superiore, camera tampone inferiore, coperchio con blocco di sicurezza e cavi, dieci piastre in vetro da 10 x 8 cm, quattro pinze a molla, sigillo gel, etichetta adesiva di individuazione pozzetti e distanziatore 18 cm 8/10.5 cm Pezzo
10137294 Camera tampone inferiore, camera tampone superiore/nucleo di raffreddamento, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, base per casting con set di guarnizioni ermetiche, gruppi di morsetti per casting, camme, piastre in vetro rettangolari 10 x 8 cm, piastre in allumina graduate 10 x 8 cm, pinze a molla, pettini, 10 pozzetti, distanziatori a T, etichette individuazione pozzetti, sigillo gel 18 cm 8/10.5 cm Pezzo
15182345 Lower buffer chamber, upper buffer chamber/cooling core, safety lid with high voltage leads, casting cradle with sealing gasket set, casting clamp assemblies, cams, glass plates, rectangular, 10 x 8cm, alumina plates, notched, 10 x 8cm, spring clamps, combs, 10-well, T-shape spacers (0.15 cm), well locating decals, gel seal 18 cm 8/10.5 cm Pezzo
11519683 Camera tampone inferiore, camera tampone superiore/nucleo di raffreddamento, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, base per casting con set di guarnizioni ermetiche, gruppi di morsetti per casting, camme, piastre in vetro rettangolari 10 x 8 cm, piastre in allumina graduate 10 x 8 cm, pinze a molla, pettini, 10 pozzetti, distanziatori a T, etichette individuazione pozzetti, sigillo gel 16 cm 8 cm Pezzo
13409436 Unit, 1 mm Accessories 18 cm 8 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15192345 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE25010A1.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00€
    802.69€ / pezzi 1
    Risparmia 89.31€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 10-02-2027
Includes
SE250 Basic System includes: upper buffer chamber, lower buffer chamber, interlocking safety lid with leads, ten 10 x 8cm glass plates, two 10 x 8cm notched alumina plates, four spring clamps, gel seal, well locating decal, and Spacer Mate. SE250 Complete System also includes: Dual Gel Caster, two 0.75mm thick 10-well combs, and two pairs 0.75mm thick spacers. SE260 Basic System includes same items as SE250 Basic Systems, except the glass and alumina plates.SE260 Complete Systems add Dual Gel Caster, ten 10.5 x 10cm glass plates, five 10.5 x 10cm notched alumina plates, and two 10-well combs and two pairs spacers (either 0.75mm or 1.5mm thick; see ordering table).
Combine the advantages of a small format and efficient cooling for rapid screening of protein and nucleic acids
  • Corsa contemporanea di due gel
  • Per separazioni ad alta risoluzione in tempi brevi (45 minuti) senza bande “incurvate”
  • Utilizzare piastre in allumina (incluse con modelli specifici) per un raffreddamento efficiente
  • Volume tampone: 300ml
Applicazioni:
Ideale per elettroforesi uniforme e a gradiente su acrilammide, agarosio, IEF, agarosio con inversione di campo e 2-D
Certifications
CE Marked, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifica
Certificazione/Conformità EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Tipo Electrophoresis Unit
Include Unit, 1.5 mm Accessories
Lunghezza (sistema metrico) gel 8 cm
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 18 cm