Learn More
Hoefer™ Mini and Standard Electrophoresis Blotting Systems
Economical equipment packages provide proven electrophoresis solutions for Western blotting
Marca:  Hoefer™ 360622
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11955388
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Comes with PS300B 300 V, 500 mA, 90 W Power Supply for all units
  • Save time and money with a combination package
Specifica
Specifica
Standard Electrophoresis Blotting System
300 V
500 mA
Deluxe dual cooled vertical unit, standard transfer tank with cooling chamber, power supply
90 w