Learn More
Hoefer™ Plate and Spacers for SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
Codice prodotto. 12024707
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Tipo:
Notched Glass Plate Divider
Spacer Set
Materiale:
Glass
Plastic
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Tipo Materiale unitSize
12024707 0.15 cm Spacer Set Plastic pezzi 2
12084697 - Notched Glass Plate Divider Glass Pezzo
12004867 0.1 cm Spacer Set Plastic pezzi 2
12084857 0.07 cm Spacer Set Plastic pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12024707 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE661921.5
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 and SE400
  • Ranges from 18 x 16 to 18 x 24 cm
  • 2 pcs
  • Notched
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
Tipo Spacer Set
Materiale Plastic
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore (sistema metrico) 0.15 cm
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Larghezza (sistema metrico) 2 cm