Learn More
Hoefer™ Plate and Spacers for SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
Codice prodotto. 12084697
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Notched Glass Plate Divider
Spacer Set
Materiale:
Glass
Plastic
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Spessore (sistema metrico):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Materiale unitSize Spessore (sistema metrico)
12084697 Notched Glass Plate Divider Glass Pezzo -
12004867 Spacer Set Plastic pezzi 2 0.1 cm
12084857 Spacer Set Plastic pezzi 2 0.07 cm
12024707 Spacer Set Plastic pezzi 2 0.15 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12084697 Fornitore Hoefer™ N. del fornitore SE6602D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 and SE400
  • Ranges from 18 x 16 to 18 x 24 cm
  • 2 pcs
  • Notched
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SE 660 Vertical Electrophoresis Unit
Tipo Notched Glass Plate Divider
Materiale Glass